513001
PD 98059
InSolution, ≥98%, 5 mg/ml, reversible inhibitor of MAP Kinase Kinase (MEK)
Sinonimo/i:
InSolution PD 98059, MEK Inhibitor V
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1c(cccc1c2[o]c3c([c](c2)=O)cccc3)OC
InChI
1S/C16H13NO3/c1-19-14-8-4-6-11(16(14)17)15-9-12(18)10-5-2-3-7-13(10)20-15/h2-9H,17H2,1H3
QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MAP kinase kinase (MEK)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Dudley, D.T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 7686.
Langlois, W.J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 25320.
Pang, L., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 13585.
Waters, S.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20883.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. Cell Stem Cell5, 76.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)