506155
Pifithrin-μ
A cell-permeable sulfonamide that blocks p53 interaction with Bcl-xL and Bcl-2 proteins and selectively inhibits p53 translocation to mitochondria without affecting the transactivation function of p53.
Sinonimo/i:
Pifithrin-μ, Phenylacetylenylsulfonamide, Hsp70 Inhibitor I
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H7NO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,(H2,9,10,11)
ZZUZYEMRHCMVTB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
p53 interaction with Bcl-xL and Bcl-2 proteins
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Strom, E., et al. 2006. Nat. Chem. Biol.2, 474.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3