178497-M
Apoptosis Activator VII, Apoptozole
The Apoptosis Activator VII, Apoptozole, also referenced under CAS 1054543-47-3, modulates Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Apoptosis Activator VII, Apoptozole, Hsp70 Inhibitor III, N-(4-Carboxamidobenzyl)-2-(3,5-bis-trifluoromethyl)-4,5-bis-(4-methoxyphenyl)-imidazole, N-(4-Carboxamidobenzyl)-2-(3,5-bis-trifluoromethyl)-4,5-bis-(4-methoxyphenyl)-imidazole, Hsp70 Inhibitor III
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
ethanol: 5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2[n](c(c(n2)c5ccc(cc5)OC)c4ccc(cc4)OC)Cc3ccc(cc3)C(=O)N)C(F)(F)F
InChI
1S/C33H25F6N3O3/c1-44-26-11-7-20(8-12-26)28-29(21-9-13-27(45-2)14-10-21)42(18-19-3-5-22(6-4-19)30(40)43)31(41-28)23-15-24(32(34,35)36)17-25(16-23)33(37,38)39/h3-17H,18H2,1-2H3,(H2,40,43)
ZIMMTPFXOMAJTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Williams, D.R., et al. 2008. Angew. Chem. Int. Ed.47, 7466.
WGK 3