Documenti fondamentali
5.05732
Sigma-Aldrich
GBR 12909 Dihydrochloride
Sinonimo/i:
GBR 12909 Dihydrochloride, 1-(2-Bis(4-fluorophenyl)methoxy)ethyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine Hydrochloride, Dopamine Active Transporter Inhibitor, GBR 12909, DAT Inhibitor, GBR 12909, GBR12909
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32F2N2O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
1 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(OCCN3CCN(CC3)CCCc4ccccc4)c2ccc(cc2)F.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A potent inhibitor of dopamine active transporter (DAT, Ki = 1 nM, IC50 = 40 and 51 nM) with >100 fold selectivity over noradrenalin and 5-HT re-uptake transporter. Shown to produce behavioral profile in mice for bipolar mania disease model and ADHD disease models.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
DAT
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota sulla preparazione
Slight warming is required for complete solubilization.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Young, J. et al. 2010. Psychopharm.208, 443.
Hewitt, K., et al. 2009. Neuropharm.57, 678.
Prisinzano, T. et al. 2002. J. Med. Chem.45, 4371.
Andersen, P., et al. 1989. Eur. J. Pharmacol.166, 493.
Heikkila, R., et al. 1984. Eur. J. Pharmacol.103, 142.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3