5.04907
Tankyrase 1/2 Inhibitor VI, G007-LK
Sinonimo/i:
Tankyrase 1/2 Inhibitor VI, G007-LK, TNKS1/2 Inhibitor VI, G007LK, Wnt Pathway Inhibitor XXI, 4-(5-(( E)-2-(4-(2-Chlorophenyl)-5-(5-(methylsulfonyl)pyridin-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzonitrile, TNKS1/2 Inhibitor VI, G007LK, Wnt Pathway Inhibitor XXI, 4-(5-((E)-2-(4-(2-Chlorophenyl)-5-(5-(methylsulfonyl)pyridin-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(C)c1cnc(cc1)c2[n](c(nn2)\C=C\c4nnc([o]4)c5ccc(cc5)C#N)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C25H16ClN7O3S/c1-37(34,35)18-10-11-20(28-15-18)24-31-29-22(33(24)21-5-3-2-4-19(21)26)12-13-23-30-32-25(36-23)17-8-6-16(14-27)7-9-17/h2-13,15H,1H3/b13-12+
HIWVLHPKZNBSBE-OUKQBFOZSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Tankyrase 1/2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Voronkov, A., et al. 2013. J. Med. Chem.56, 3012.
WGK 2