ECM815
Kit per la quantificazione dell'osteogenesi
The Osteogenesis Quantitation Kit provides all the necessary reagents & a protocol to enable quantification of osteogenesis using a standard plate reader.
Sinonimo/i:
Kit per la formazione ossea, Kit per la rivelazione dell’osteogenesi
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il kit include la soluzione rosso di alizarina, una soluzione colorante che può essere utilizzata per rilevare visivamente la mineralizzazione presente a livello del tessuto osseo. Sono inclusi i reagenti per l'estrazione del rosso di alizarina dalle cellule colorate e un protocollo per l′analisi quantitativa del rosso alizarina estratto. Vengono forniti reagenti sufficienti per eseguire 48 test di quantificazione su piastre da 24 pozzetti.
Solo per fini di ricerca. Non usare a scopo diagnostico.
Applicazioni
Una provetta contenente 5 mL di tampone di diluizione per colorazione ARS (da Alzarin Red Stain, rosso di alizarina). Prima dell′uso aggiungere 5 mL di acido acetico all′80% fino a un volume finale di 10 mL.
Struttura cellulare
Componenti
acido acetico 10%: Cod. 2004807, un flacone contenente 20 mL di acido acetico al 10% in acqua deionizzata. Conservare a 2- 8 °C.
Idrossido di ammonio 10%: Cod. 2004809, un flacone contenente 10 mL di idrossido di ammonio al 10% in acqua deionizzata. Conservare a 2-8°C.
Tampone di diluizione per ARS, 10X: Cod. 2004810, una provetta contenente 5 mL di diluente per ARS (colorante rosso di alizarina). Prima dell′uso aggiungere 5 mL di acido acetico all′80% fino a un volume finale di 10 mL. L′acido acetico all'80% non è incluso nel kit. Conservare a 2-8°C.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials