Key Documents
504472
Sigma-Aldrich
(2R,4R)-APDC
Sinonimo/i:
(2R,4R)-APDC
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Confezionamento
Glass bottle
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3