5.00655
Rad6 Inhibitor, TZ9
Sinonimo/i:
Rad6 Inhibitor, TZ9, TZ9, TZ-9, TZ 9, HHR6 Inhibitor, 4-Amino-6-(phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-yl)methyl-4-nitrobenzoate, (4-Amino-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)methyl 4-nitrobenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1=CC=C(C=C1)NC2=NC(=NC(=N2)N)COC(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Rad6B/HHR6B
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2