P1290000
Phenytoin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Phenytoin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phenytoin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
293-295 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)