Documenti fondamentali
481920-M
Millipore
NAAG
NAAG is a neuropeptide and a neurotransmitter that is abundant in the mammalian nervous system.
Sinonimo/i:
NAAG, N-Acetyl-Asp-Glu, N-acetylaspartylglutamate;Spaglumic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Mg+2].N([C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C11H16N2O8.Mg/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16;/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21);/q;+2/p-2/t6-,7-;/m0./s1
BQAXDBLSAIPBND-LEUCUCNGSA-L
Descrizione generale
NAAG is a neuropeptide and a neurotransmitter that is abundant in the mammalian nervous system. It remains uncertain whether this compound activates NMDA receptors; however, it is clearly demonstrated to act as a selective agonist of mGluR3, both in vitro and in vivo.
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Neale, J., et al. 2011. J. Neurochem.12, in press; Neal, J., et al. 2011. J. Neurochem.118, 490; Adedoyin, M., et al. 2010. Mol. Pain6, 60; Chopra M., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.330, 212; Fricker, A., et al. 2009. Neuropharmacology56, 1060; Neale, J.,et al. 2005. Trends Pharmacol. Sci.29, 477; Westbrook, G., et al. 1986. J. Neurosci.11, 3385; Koller, K., et al. 1984. J. Neurochem.43, 1136; Curatolo, A., et al. 1965, J. Neurochem.12, 339.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3