Documenti fondamentali
901017
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Asp-Glu-13C5-OH
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
Spaglumic acid-(glutamic acid-13C5)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5C6H16N2O8
Peso molecolare:
309.22
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)=O)=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)