480747
Neurogenesis Inducer V, KHS101
A blood brain barrier permeable pyrimidinyl-aminothiazole compound that specifically interacts with TACC3 (transforming acidic coiledcoil-containing protein 3) and promotes nuclear localization of ARNT2 (aryl-hydrocarbon receptor nuclear translocator 2).
Sinonimo/i:
Neurogenesis Inducer V, KHS101, N⁴-Isobutyl-N²-((2-phenylthiazol-4-yl)methyl)pyrimidine-2,4-diamine
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
resin (Sticky)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(nc(c1)CNc3nc(ccn3)NCC(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C18H21N5S/c1-13(2)10-20-16-8-9-19-18(23-16)21-11-15-12-24-17(22-15)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12-13H,10-11H2,1-2H3,(H2,19,20,21,23)
DGRJOOOHPBSAHD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 2