47589-M
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus
Sinonimo/i:
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus, Mitocin C, MMC
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
blue-violet
Solubilità
water: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Schwartz, G.K., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87, 1394.
Folnan, R.S. 1993. Oncology 50 (Suppl. 1), 24.
Kawasaki, S., et al. 1992. Jpn. J. Cancer Res.83, 899.
Malkinson, A.M., et al. 1992. Cancer Res.52, 4752.
McEvoy, J.L., et al. 1992. J. Bacteriol.174, 5471.
Tomasz, M., et al. 1987. Science235, 1204.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3