475820
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus, Carrier-Free
Antibiotic and carcinostatic agent. Inhibits DNA synthesis by cross-linking DNA at guanine and adenine residues; disrupts base pairing. Induces apoptosis in gastric cancer cells.
Sinonimo/i:
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus, Carrier-Free, Mitocin C, MMC
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
purple
Solubilità
water: <1 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Schwartz, G.K., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst. 87, 1394.
Folnan, R.S., 1993. Oncology 50, 24.
Tomasz, M., et al. 1987. Science 235, 1204.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3