454586
NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105
The NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105 controls the biological activity of NMDAR2C/2D. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinonimo/i:
NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105, NMDA Antagonist IV, DQP-1105
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, pale yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(O)CCC(N1N=C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(NC2=O)C=CC(C)=C4)CC1C5=CC=C(Br)C=C5)=O
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 2