442630-M
GMBS
Sinonimo/i:
GMBS, N-γ-Maleimidobutyryloxysuccinimide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a hetero-bifunctional cross-linking reagent for the immobilization of neural adhesion molecule L1 onto silicon dioxide surface
- for the crosslinking of biochips with functionalized gold nanoparticles
- for coating salinized capillary tube prior to neutravidin treatment in biosensor sandwich immunoassay
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kitagawa, T., et al. 1983. J. Biochem. 94, 1160.
WGK 3