E3257
Ethylene glycol-bis(succinic acid N-hydroxysuccinimide ester)
powder
Sinonimo/i:
Di(N-succinimidyl) ethylene glycol disuccinate, EGS, Ethylene glycol bis(succinimidyl succinate), Ethylene glycol disuccinate di(N-succinimidyl) ester
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Colore
white to off-white
Solubilità
acetic acid: water (1:1): ≤50 mg/mL
DMF: soluble
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)OCCOC(=O)CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H20N2O12/c21-11-1-2-12(22)19(11)31-17(27)7-5-15(25)29-9-10-30-16(26)6-8-18(28)32-20-13(23)3-4-14(20)24/h1-10H2
QLHLYJHNOCILIT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?