Documenti
441201-M
Millipore
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants. Note: 1 KU = 1000 units.
Sinonimo/i:
MACERASE Pectinase, Rhizopus sp.
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Forma fisica
solid
Attività specifica
≥3000 units/g dry wt.
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
pale amber
Solubilità
water: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Useful in isolating intact cells and protoplasts from higher plants.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is a measure of the macerating activity on potato tuber disks as determined by loss of weight at 40°C, pH 5.0.
Altre note
Shi, H., et al. 2003. Plant Cell15, 19.
Gomez-Maldonado, J., et al. 2001. Plant Mol. Biol. Reporter 19, 361.
Takebe, I. 1968. Plant Cell Physiol.9, 115.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3