437725
Lipoxin A4, 15-epi
Lipoxin A₄, 15-epi, CAS 171030-11-8, is an epimeric lipoxin A4 (Cat. No. 437720) analog that is more potent and metabolically stable than LXA4.
Sinonimo/i:
Lipoxin A4, 15-epi, LXA₄-15-epi, 15( R)-LXA₄, Aspirin-triggered LXA₄, (5 S,6 R,15 R)-5,6,15-Trihydroxy-7,9,13- trans-11- cis-eicosatetraenoic acid, LXA₄-15-epi, 15(R)-LXA₄, Aspirin-triggered LXA₄, (5S,6R,15R)-5,6,15-Trihydroxy-7,9,13-trans-11-cis-eicosatetraenoic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-8-12-17(21)13-9-6-4-5-7-10-14-18(22)19(23)15-11-16-20(24)25/h4-7,9-10,13-14,17-19,21-23H,2-3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,25)/b6-4+,7-5+,13-9+,14-10+
IXAQOQZEOGMIQS-CRSXNMAESA-N
Descrizione generale
Caution! Product contains volatile liquid; keep cold at all times.
Azioni biochim/fisiol
Exhibits anti-inflammatory properties
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Filep, J.G., et al. 2002. Adv. Exp. Med. Biol.507, 223.
Titos, E., et al. 1999. Am. J. Physiol.277, C870.
Gronert, K., et al. 1998. J. Exp. Med.187, 1285.
Maddox, J.F., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 6972.
Claria, J., et al. 1996. Mol. Med.2, 583.
Claria, J., and Serhan, C.N. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 9475.
Serhan, C.N., et al. 1995. Biochemistry34, 14609.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C