420336-M
KB-R7943
Sinonimo/i:
KB-R7943, 2-(2-(4-(4-Nitrobenzyloxy)phenyl)ethyl)isothiourea, methane sulfonate, NMDA Antagonist III
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 4 mg/mL
DMSO: 40 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)C.S(CCc1ccc(cc1)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C16H17N3O3S.CH4O3S/c17-16(18)23-10-9-12-3-7-15(8-4-12)22-11-13-1-5-14(6-2-13)19(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9-11H2,(H3,17,18);1H3,(H,2,3,4)
WGIKEBHIKKWJLG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Na+/Ca2+ exchangers
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Uetani, T., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 47491.
Iwamoto, T., et al. 2001. Mol. Pharmacol.59, 524.
Pintado, A.J., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 1893.
Sobolevsky, A.I., and Khodorov, B.I. 1999. Neuropharmacology38, 1235.
Iwamoto, T., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 22391.
Watano, T., et al. 1996. Br. J. Pharmacol.119, 555.
WGK 3