420101
JAK3 Inhibitor I
The JAK3 Inhibitor I, also referenced under CAS 202475-60-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
JAK3 Inhibitor I, 4-(4ʹ-Hydroxyphenyl)amino-6,7-dimethoxyquinazoline, WHI-P131
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H15N3O3/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)17-9-18-16(12)19-10-3-5-11(20)6-4-10/h3-9,20H,1-2H3,(H,17,18,19)
HOZUXBLMYUPGPZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Janus family kinase 3
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Sudbeck, E.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res.5, 1569.
Goodman, P.A., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 17742.
Narla, R.K., et al. 1998. Clin. Cancer Res. 4, 2463.
WGK 1