411550
Mouse Anti-Human IgG, Fc Fragment Specific (HP6043) Peroxidase Conjugate
liquid, clone HP6043, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
HP6043, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Altre note
Cross-reactivity by ELISA against human myeloma proteins:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: 100%
Human IgG3: 100%
Human IgG4: 100%
Human IgM: <0.2%
Human IgA: <0.1%
Human IgE: <0.1%
Cross-reactivity by ELISA against chimeric antibodies:
Human IgG1: 100%
Human IgG2: 100%
Human IgG3: 100%
Human IgG4: 100%
Human IgM: <0.01%
Human IgA: <0.01%
Human IgE: <0.01%
There is no detectable binding to bovine, goat, horse sheep IgG, so these species sera can be used for assay blocking buffers. Modification of Nakane and Kawaoi method used for enzyme coupling.
Hamilton, R.G. and Morrison, S.M. 1993. J. Immunolo. Meth.158, 107.
Hamilton, R.G. 1990. Ann. Biol. Clin.48, 473.
Hamilton, R.G., et al. 1988. J. Immunoassay.9, 275.
Hamilton, R.G., et al. 1987. Hybridoma6, 204.
Nakane, P.K. and Kawaoi A., 1974. J. Histochem Cytochem.22, 1084.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2