400600
L-N⁵-(1-Iminoethyl)ornithine dihydrochloride
≥98% (TLC), solid, eNOS inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
L-N⁵-(1-Iminoethyl)ornithine, Dihydrochloride, L-NIO, 2HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-N⁵-(1-Iminoethyl)ornithine, Dihydrochloride, A cell-permeable, more potent inhibitor of endothelial nitric oxide synthase compared to other arginine analogs such as L-NAME and L-NMMA.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C7H15N3O2.2ClH/c1-5(8)10-4-2-3-6(9)7(11)12;;/h6H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)(H,11,12);2*1H/t6-;;/m0../s1
RYCMAAFECCXGHI-ILKKLZGPSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
eNOS
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Rees, D.D., et al. 1990. Br. J. Pharmacol.101, 746.
WGK 3