399275
Nω-Hydroxy-nor-L-arginine, Diacetate Salt
A potent, selective, competitive, and high affinity inhibitor of arginase.
Sinonimo/i:
Nω-Hydroxy-nor-L-arginine, Diacetate Salt, nor-NOHA, 2CH₃CO₂H, L-2-Amino-(4-(2ʹ-hydroxyguanidino)butyric Acid, 2CH₃CO₂H
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
solid
Potenza
2 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
off-white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(O)\C(=N\CC[C@H](N)C(=O)O)\N.OC(=O)C.OC(=O)C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
arginase from rat liver
mouse macrophages (IC₅₀ = 50 µM)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Meurs, H., et al. 2000. Br. J. Pharmacol. 130, 1793.
Moali, C., et al. 2000. Biochemistry 39, 8208.
Tenu, J.P. et al. 1999. Nitric Oxide 3, 427.
Moali, C., et al. 1998. Biochemistry 37, 10453.
Custot, J., et al. 1997. J. Am. Chem. Soc. 119, 4086.
WGK 1