400093
HIF-PHD Inhibitor II, JNJ-42041935
The HIF-PHD Inhibitor II, JNJ-42041935 controls the biological activity of HIF-PHD. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
HIF-PHD Inhibitor II, JNJ-42041935, 1-(5-Chloro-6-(trifluoromethoxy)-1H-benzoimidazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, HIF Prolyl Hydroxylase Inhibitor II
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC2=C(NC(N3C=C(C=N3)C(O)=O)=N2)C=C1OC(F)(F)F
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Barrett, T.D., et al. 2011. Mol. Pharmacol.79, 910.
Rosen, M.D., et al. 2010. ACS Med. Chem. Lett. 1, 526.
WGK 3