Key Documents
05-23-2150
Sigma-Aldrich
PACAP 38, Ovine
More active than vasoactive intestinal peptide (VIP) in stimulating adenylate cyclase (EC₅₀ = 7 nM).
Sinonimo/i:
PACAP 38, Ovine, Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide, HSDGIFTDSYSRYRKQMAVKKYLAAVLGKRYKQRVKNK-NH₂
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C203H331N63O53S
Numero CAS:
Peso molecolare:
4534.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to off-white
Solubilità
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
More active than vasoactive intestinal peptide (VIP) in stimulating adenylate cyclase (EC50 = 7 nM).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
EC50 = 7 nM against adenylate cyclase
Primary Target
Adenylate cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Yes
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-His-Ser-Asp-Gly-Ile-Phe-Thr-Asp-Ser-Tyr-Ser-Arg-Tyr-Arg-Lys-Gln-Met-Ala-Val-Lys-Lys-Tyr-Leu-Ala-Ala-Val-Leu-Gly-Lys-Arg-Tyr-Lys-Gln-Arg-Val-Lys-Asn-Lys-NH₂
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Kobayashi, H., et al. 1994. Brain Res.647, 145.
Chastre, E., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 21239.
Le Meuth, V., et al. 1991. Am. J. Physiol. 260, G265.
Kimura, C., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.166, 81.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3