400087
HIF-2α Translation Inhibitor
The HIF-2α Translation Inhibitor, also referenced under CAS 882268-69-1, controls the biological activity of HIF-2α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
HIF-2α Translation Inhibitor, Hypoxia-Inducible Factor-2α Translation Inhibitor, Methyl-3-(2-(cyano(methylsulfonyl)methylene)hydrazino)thiophene-2-carboxylate, HIF Inhibitor II
Saggio
≥95% (sum of two isomers)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
amber
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3