382061
Bisbenzimide H 33258 Fluorochrome, Trihydrochloride
Membrane-permeable, adenine-thymine-specific fluorescent stain.
Sinonimo/i:
Bisbenzimide H 33258 Fluorochrome, Trihydrochloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazoyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)-benzimidazole, 3HCl, HOE 33258
Descrizione
RTECS - SM1140500
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow-green
Fluorescenza
λex 346 nm
λem 460 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Cl-].N1(CCN(CC1)c2cc3[nH]c(nc3cc2)c4cc5c(cc4)NC(=C6C=CC(=O)C=C6)N5)C.[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/C25H24N6O.3ClH/c1-30-10-12-31(13-11-30)18-5-9-21-23(15-18)29-25(27-21)17-4-8-20-22(14-17)28-24(26-20)16-2-6-19(32)7-3-16;;;/h2-9,14-15,26,28H,10-13H2,1H3,(H,27,29);3*1H
OKQAASMPIOSOEX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Adenine-thymine-specific fluorescent stain
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Battaglio, M., et al. 1994. Biotech. Histochem. 69, 152.
Elstein, K.H., and Zucker, R.M. 1994. Exp. Cell Res. 211, 322.
Tarshis, M., et al. 1994. J. Immunol. Methods168, 245.
Beeler, T.J., and Gable, K. 1993. J. Membr. Biol. 135, 109.
Oberhammer, F., et al. 1993. EMBO J. 12, 3679.
Papadimitriou, E., and Lelkes, P.I. 1993. J. Immunol. Methods162, 41.
Jin, R., and Breslauer, K.J. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 8939.
Cesarone, C.F., et al. 1979. Anal. Biochem.100, 188.
Latt, S.A., and Stetten, G. 1976. J. Histochem. Cytochem.24, 24.
WGK 3