Documenti fondamentali
375095
Millipore
Heparin, Sodium Salt, Porcine Intestinal Mucosa
Sinonimo/i:
Heparin, Sodium Salt, Porcine Intestinal Mucosa, HEP, Na
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Descrizione
Merck USA index - 14, 4653
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥160 USP units/mg dry wt
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤0.5 EU/mg Endotoxin
Solubilità
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
M.W. 13,500-15,000. Note: 1 KU = 1000 units.
MW: 15,000 ± 2,000
Preservative-free, non-sterile. Highly sulfated dextrorotatory mucopolysaccharide with specific anticoagulant properties. Inhibits IP3-activated Ca2+ channel release of the endoplasmic reticulum. Reported to activate the ryanodine receptor. Note: 1 KU = 1000 units. MW: 15,000 ± 2,000.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Altre note
Seuwen, K., and Boddeke, H.G. 1995. Br. J. Pharmacol.114, 1613.
Ehrlich, B.E., et al. 1994. Trends Pharmacol. Sci.15,145.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Junxin Wang et al.
Bioconjugate chemistry, 29(11), 3768-3775 (2018-10-04)
We recently reported a real-time method to measure heparin in human whole blood based on the photoacoustic change of methylene blue (MB). Intriguingly, the MB behaved unlike other "turn on" photoacoustic probes-the absorbance decreased as the photoacoustic signal increased. The