H4784
Eparina
≥180 USP units/mg
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine intestinal mucosa
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥180 USP units/mg
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Cationi in tracce
Ca: ≤20 ppm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocolli
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry