375054
Heparin, Porcine Intestinal Mucosa, Biotin Conjugate
Origine biologica
Porcine intestinal mucosa
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Biotinylated heparin containing 5-8 mole-percent biotin. Biotin attachment is through a 12-atom spacer arm containing a cleavable disulfide group.
Biotinylated heparin containing 5-8 mole-percent biotin. Biotin attachment is through a 12-atom spacer arm containing a cleavable disulfide group. M.W. 15000 (avg.).
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Altre note
Pankhurst, G.J., et al. 1998. Biochemistry 37, 4823.
Stearns, N.A., et al. 1997. Anal. Biochem. 247, 348.
Stearns, N.A., et al. 1997. Anal. Biochem. 247, 348.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1