Documenti fondamentali
H2519
Sigma-Aldrich
Eparinasi I
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% bovine serum albumin, ≥200 units/mg protein (enzyme + BSA)
Sinonimo/i:
Eparin liasi I, Eparinasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Coniugato
conjugate (Glucosaminoglycan)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized solid
Attività specifica
≥200 units/mg protein (enzyme + BSA)
PM
42.8 kDa
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
L′eparinasi I da Flavobacterium heparinum è stata impiegata:
  • nella digestione di campioni di plasma
  • per studiare l′influenza del terreno di coltura, del lavaggio e della sonicazione sul grado di infettività di Chlamydia pneumonia
  • nella rimozione enzimatica di eparan solfato dalla superficie di cellule di rabdomiosarcoma umane.
Azioni biochim/fisiol
L′eparinasi I da Flavobacterium heparinum agisce scindendo il legame α-glicosidico nel sito di legame per l′AT III dell′eparina e generando piccoli frammenti di oligosaccaridi. L′eparinasi I neutralizza I′azione anticoagulante della proteina. L′emivita dell′eparinasi I è di 15-18.
Definizione di unità
Un′unità (unità Sigma) forma 0,1 μmoli di acido uronico insaturo per ora a pH 7,5 a 25 °C. Una Unità Internazionale (I.U.) equivale a circa 600 unità Sigma.
Altre note
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Avery Davis Bell et al.
Nature, 583(7815), 259-264 (2020-06-05)
Meiosis, although essential for reproduction, is also variable and error-prone: rates of chromosome crossover vary among gametes, between the sexes, and among humans of the same sex, and chromosome missegregation leads to abnormal chromosome numbers (aneuploidy)1-8. To study diverse meiotic
Udayanath Aich et al.
Analytical chemistry, 83(20), 7815-7822 (2011-08-26)
Heparin and the low molecular weight heparins are extensively used as medicinal products to prevent and treat the formation of venous and arterial thrombi. In early 2008, administration of some heparin lots was associated with the advent of severe adverse
Coxsackievirus A16 utilizes cell surface heparan sulfate glycosaminoglycans as its attachment receptor
Zhang X, et al.
Emerging microbes & infections, 6(7), e65-e65 (2017)
Differential expression of plasma microRNA in preeclamptic patients at delivery and 1 year postpartum
Murphy MSQ, et al.
American Journal of Obstetrics and Gynecology, 213(3), 367-e1-367-e1 (2015)
Methodological aspects affecting the infectivity of Chlamydia pneumoniae in cell cultures in vitro
Yan Y, et al.
Journal of Microbiological Methods, 61(1), 127-130 (2005)
Articoli
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.