371806
GTP-14564
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive tricyclic benzofurano-indazolo compound that acts as a potent and specific inhibitor of class III receptor tyrosine kinases.
Sinonimo/i:
GTP-14564, 1-Phenyl-3-H-8-oxa-2,3-diaza-cyclopenta[a]inden, 3-Phenyl-1H-benzofuro[3,2-c]pyrazole
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H10N2O/c1-2-6-10(7-3-1)13-15-14(17-16-13)11-8-4-5-9-12(11)18-15/h1-9H,(H,16,17)
DZQLVVLATXPWBK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Class III receptor tyrosine kinases
Confezionamento
Attenzione
WGK 1