G0635
Guanosine 5′-[β,γ-imido]triphosphate trisodium salt hydrate
≥85% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
β:γ-Imidoguanosine 5′-triphosphate trisodium salt hydrate, 5′-Guanylyl-imidodiphosphate trisodium salt hydrate, GMP-PNP, Gpp(NH)p
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1nc(O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H17N6O13P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-16(7)9-6(18)5(17)3(28-9)1-27-32(25,26)29-31(23,24)15-30(20,21)22;;;/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H,25,26)(H3,11,13,14,19)(H4,15,20,21,22,23,24);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
QGJNRMUNXAROIT-CYCLDIHTSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3