361527
PhosphoDetect Anti-GSK3β (pSer⁹) Mouse mAb (2D3)
liquid, clone 2D3, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D3, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative (antibody only)
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer9)
Informazioni sul gene
human ... GSK3B(2932)
mouse ... Gsk3B(56637)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (0.5 µg/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Pervanadate-treated HepG2 (included)
WGK 1