344216
Formyl Peptide Receptor-Like 1 Agonist, WKYMVm
The Formyl Peptide Receptor-Like 1 Agonist, WKYMVm controls the biological activity of Formyl Peptide Receptor-Like 1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinonimo/i:
Formyl Peptide Receptor-Like 1 Agonist, WKYMVm, H₂N-WKYMV- D-M-CONH₂, FPRL1 Agonist, WKYMVm, H₂N-WKYMV-D-M-CONH₂, FPRL1 Agonist, WKYMVm
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Formyl Peptide Receptor-Like 1
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Bae, Y.S., et al. 2003. Mol. Pharmacol.64, 841.
Le, Y., et al. 1999. J. Immunol.163, 6777.
Seo, J.K., et al. 1997. J. Immunol.158, 1895.
Baek, S.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 8170.
WGK 1