344220
Formyl Peptide Receptor-Like 1 Antagonist, WRW⁴
The Formyl Peptide Receptor-Like 1 Antagonist, WRW⁴ controls the biological activity of Formyl Peptide Receptor-Like 1.
Sinonimo/i:
Formyl Peptide Receptor-Like 1 Antagonist, WRW⁴, H₂N-WRWWWW-CONH₂, FPRL1 Antagonist, WRW⁴
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Formyl Peptide Receptor-Like 1 (FPRL1)
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1