Documenti fondamentali
356352-M
Millipore
Glicerolo
Molecular Biology Grade
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
Beilstein:
635685
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50161901
NACRES:
NA.79
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
tecniche
electrophoresis: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. eboll.
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Cationi in tracce
heavy metals: ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.02 at 280 nm in H2O at 0.5 M
≤0.07 at 260 nm in H2O at 0.5 M
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Obtained from oils and fats as a biproduct in the manufacturing of soaps and fatty acids (absorbance: ≤0.07 at 260 nm; ≤0.02 at 280 nm).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Glicerolo BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
G2025
Glicerolo
Glicerolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1020
Glicerolo
Glicerolo anhydrous (vegetable), EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.37028
Glicerolo
Glicerolo meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
G2289
Glicerolo
Glicerolo (vegetable origin) for analysis EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.04057
Glicerolo