344273-M
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride
≥92% (HPLC), solid, adenylate cyclase activator, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride, L-858051, 8,13-Epoxy-7β-(N-methylpiperazino-γ-butyryloxy)-1α,6β,9α-trihydroxy-labd-14-en-11-one, 2HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride, Chemically-modified forskolin with greater stability and water solubility than the parent compound.
Livello qualitativo
Saggio
≥92% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 12 mg/mL
methanol: soluble
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.N4(CCN(CC4)C)CCCC(=O)O[C@@H]1[C@]2(O[C@@](CC(=O)[C@@]2([C@@]3([C@@H]([C@@H]1O)C(CC[C@@H]3O)(C)C)C)O)(C)C=C)C
InChI
OAJWVIUBCCGPBN-BAPSXVLWSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Adenylate cyclase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hartzell, H.C., and Budnitz, D. 1992. Mol. Pharmacol.41, 880.
Chidiac, P., et al. 1991. J. Mol. Cell. Cardiol.23, 1255.
Laurenza, A., et al. 1987. Mol. Pharmacol.32, 133.
WGK 3