343333
5-Fluoro-2′-deoxyuridine
≥98% (HPLC), solid, anticancer agent, Calbiochem®
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2′-deoxyuridine, FdUrd, FUdR, 5-FdU, Floxuridine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
5-Fluoro-2′-deoxyuridine, Experimental anticancer agent shown to have activity against a variety of malignant neoplasms, including mouse mammary tumors and colorectal carcinomas.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Experimental anticancer agent
Attenzione
Altre note
Malmberg, M., et al. 1993. Cell Prolif. 26, 291.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3