341274-M
Factor H, Human
Factor H, Human, is a single-chain multi-functional glycoprotein that regulates formation and function of complement C3 and C5 convertase enzymes.
Sinonimo/i:
β 1H Globulin, β1H Globulin
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
IgG, IgA, IgM, Factor I, Factor B, Factor P, C3, C4, or albumin, trace (Ouchterlony)
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Attenzione
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Pangburn, M.K. and Muller-Eberhard, H.J. 1984. Springer Semin. Immunopathol. 7, 163.
Fearon, D.T. and Austen, K.F. 1977. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 74, 1683.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1