T5525
3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina
TMB substrate, chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
BM blue, Substrato TMB, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina, tablet, 1 mg substrate per tablet
Stato
tablet
Punto di fusione
168-171 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.