330005
EST
A cell-permeable, irreversible inhibitor of cysteine proteases.
Sinonimo/i:
EST, Loxistatin, (2S,3S)- trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane Ethyl Ester, E-64d, Loxistatin, (2S,3S)-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane Ethyl Ester, E-64d
Descrizione
RTECS - RR0404300
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C)C(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)OCC
InChI
1S/C17H30N2O5/c1-6-23-17(22)14-13(24-14)16(21)19-12(9-11(4)5)15(20)18-8-7-10(2)3/h10-14H,6-9H2,1-5H3,(H,18,20)(H,19,21)/t12-,13-,14-/m0/s1
SRVFFFJZQVENJC-IHRRRGAJSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
calpain-1
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Mehdi, S. 1991. Trends Biochem. Sci. 16, 150.
McGowan, E.B., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.158, 432.
Tamai, M., et al. 1987. J. Pharmacobiodyn.10, 678.
Komatsu, K., et al. 1986. Exp. Neurol. 91, 23.
Tamai, M., et al. 1986. J. Pharmacobiodyn. 9, 672.
WGK 2