322133
DSP, Water-Soluble
Sinonimo/i:
3,3-Dithio- bis-(sulfosuccinimidyl)propionate, DTSSP, Sulfo-DSP, 3,3-Dithio-bis-(sulfosuccinimidyl)propionate, DTSSP, Sulfo-DSP
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥94% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
off-white to light tan
Solubilità
water: 6 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lee, W.T., and Conrad, D.H. 1985. J. Immunol.134, 518.
D′Souza, S.E., et al. 1988. J. Biol. Chem.263, 3943.
Yamada, H., et al. 1981. Biochem.20, 4836.
Annunziato, M.E., et al. 1993. Bioconjugate Chem.4, 212.
WGK 2