300410
Digitonin, High Purity
CAS 11024-24-1 is a non-ionic detergent commonly used to solubilize membrane-bound proteins.
Sinonimo/i:
Digitonin, High Purity, Digitin
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Numero d'aggregazione
60 - 70
Colore
white
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C56H92O29/c1-19-7-10-56(75-17-19)20(2)31-45(85-56)37(67)32-22-6-5-21-11-26(24(61)12-55(21,4)23(22)8-9-54(31,32)3)76-50-42(72)39(69)44(30(16-60)80-50)81-53-48(47(36(66)29(15-59)79-53)83-49-40(70)33(63)25(62)18-74-49)84-52-43(73)46(35(65)28(14-58)78-52)82-51-41(71)38(68)34(64)27(13-57)77-51/h19-53,57-73H,5-18H2,1-4H3/t19?,20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31-,32+,33-,34+,35-,36+,37-,38-,39+,40+,41+,42+,43+,44-,45+,46-,47-,48+,49-,50+,51-,52-,53-,54+,55-,56+/m0/s1
UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3