28745-M
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N6,O2′-Dibutyryl-, sodium salt
≥95% (HPLC), lyophilized solid, PKA activator, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N⁶,O2′-Dibutyryl-, Sodium Salt, Dibutyryl-cAMP, Na
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N⁶,O2′-Dibutyryl-, Sodium Salt, This Dibutyryl-cAMP, CAS 16980-89-5, is a cell-permeable cAMP analog that preferentially activates PKA.
Descrizione
RTECS - ES5055500
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2OC(=O)CCC)[n]3c4ncnc(c4nc3)NC(=O)CCC)CO1)[O-]
InChI
1S/C18H24N5O8P.Na/c1-3-5-11(24)22-16-13-17(20-8-19-16)23(9-21-13)18-15(30-12(25)6-4-2)14-10(29-18)7-28-32(26,27)31-14;/h8-10,14-15,18H,3-7H2,1-2H3,(H,26,27)(H,19,20,22,24);/q;+1/p-1/t10-,14-,15-,18-;/m1./s1
KRBZRVBLIUDQNG-JBVYASIDSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKA
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Tsai, C.H., et al. 1995. J. Cell. Physiol.164, 108.
Leszczynski, D., et al. 1994. Am. J. Pathol.145, 1265.
Miller, C., et al. 1994. J. Neurosci. Res.38, 56.
Hinko, A., and Soloff, M.S. 1993. Endocrinology 132, 126.
Ikeda, K., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 1174.
Park, E.A., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 613.
Hei, Y-J., et al. 1991. Mol. Pharmacol. 39, 233.
Posternak, T., and Weimann, G. 1974. Methods Enzymol. 38, 399.
WGK 2