Documenti fondamentali
281751
Sigma-Aldrich
DAB, Tetrahydrochloride, 50X Concentrate
This DAB, Tetrahydrochloride, 50X Concentrate is validated for use in Immunoblotting, Immunohistochemistry.
Sinonimo/i:
DAB, Tetrahydrochloride, 50X Concentrate, 3,3ʹ-Diaminobenzidine
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
non contiene
preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
brown to dark brown
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Attenzione
Toxicity: Toxic (F)
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3