233630
Cryptotanshinone
Cryptotanshinone is shown to inhibit the constitutive STAT3 Tyr⁷⁰⁵ phosphorylation in DU145 prostate cancer cells independent of the IL-6/JAK/STAT3 signaling pathway.
Sinonimo/i:
Cryptotanshinone, AMPK Signaling Activator VIII
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
GVKKJJOMQCNPGB-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Kim, E.J., et al. 2007. Mol. Pharmacol.72, 62.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3