233155
Cleland′s Reagent
A protective agent for SH groups. Cyclizes as it reduces disulfides to thiols, so reaction is "driven" to completion. Does not contain waxy surfactant found in many other preparations. Oxidized dithiothreitol: ≤0.5%.
Sinonimo/i:
Cleland’s Reagent, DTT, Dithiothreitol, Dithiothreitol, DTT
Saggio
≥97% (titration)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 30 mg/mL
ethanol: soluble
Cationi in tracce
heavy metals: ≤1 ppm
heavy metals: <1 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cyclic nucleotide phosphodiesterase in Dictyostelium discoideum: interconversion of two enzyme forms.: Discusses the role of Cleland′s Reagent in differentiating forms of cyclic nucleotide phosphodiesterase, showcasing its utility in enzymatic studies and its broader implications in biochemistry research (Chassy BM, 1972).
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lauriault, V.V.M., and O′Brien, P.J. 1991. Mol. Pharmacol.40, 125.
Klonne, D.R., and Johnson, D.R. 1988. Toxicol. Lett.42, 199.
Zahler, W.L., and Cleland, W.W. 1968. J. Biol. Chem.243, 716.
Cleland, W.W. 1964. Biochemistry3, 480.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2