Documenti fondamentali
228111
Sigma-Aldrich
Cholesterol, Highly Purified
Suitable for use in liposome preparations.
Sinonimo/i:
Cholesterol, Highly Purified
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Descrizione
Merck USA index - 14, 2201
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
hot ethanol: 20 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
pyridine: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Descrizione generale
Suitable for use in liposome preparations.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Suitable for use in liposome preparations
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1